Kluczowe dokumenty
SAB5200898
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-Glun2A/Nr2A- Apc
clone S327-95, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-HNR2A, Anty-NMDA2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S327-95, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 170 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen GRIN2A (receptor jonotropowy glutaminianu NMDA(N-metylo-D-asparaginianu) typu podjednostki 2A) jest mapowany na ludzkim chromosomie 16p13.2. Koduje on przezbłonowy kanał jonowy bramkowany ligandem, zwany podjednostką α2 receptora glutaminianu N-metylo-D-asparaginianu.
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 75-325 (zewnątrzkomórkowy N-końcowy) szczurzego GluN2A/NR2A
Działania biochem./fizjol.
Gen GRIN2A (receptor jonotropowy glutaminianu NMDA (N-metylo-D-asparaginianu) typu podjednostki 2A) jest związany z padaczką ogniskową i zaburzeniami mowy. Podjednostka α2 receptora glutaminianu NMDA bierze udział w rozwoju neuronów, utrzymuje plastyczność synaptyczną i jest związana z pamięcią. GRIN2A jest związany ze schizofrenią i chorobą Alzheimera. Mutacje w genie GRIN2A zwiększają działanie NMDA i mogą prowadzić do nowotworów czerniaka. NMDA uczestniczy w apoptozie i proliferacji komórek nowotworowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selected GRIN2A mutations in melanoma cause oncogenic effects that can be modulated by extracellular glutamate
Dmello SAN, et al.
Cell Calcium, 60(6), 384-395 (2016)
Epilepsy-associated GRIN2A mutations reduce NMDA receptor trafficking and agonist potency-molecular profiling and functional rescue
Addis L, et al.
Scientific Reports, 7(1), 66-66 (2017)
Epilepsy in patients with GRIN2A alterations: genetics, neurodevelopment, epileptic phenotype and response to anticonvulsive drugs
von Stupnagel C, et al.
European Journal of Paediatric Neurology, 21(3), 530-541 (2017)
GRIN2A mutations in epilepsy-aphasia spectrum disorders
Yang X, et al.
Brain & Development, 40(3), 205-210 (2018)
2-methoxyestradiol impacts on amino acids-mediated metabolic reprogramming in osteosarcoma cells by its interaction with NMDA receptor
Gorska PM, et al.
Journal of Cellular Physiology, 232(11), 3030-3049 (2017)