Kluczowe dokumenty
SAB2100974
Sigma-Aldrich
Anti-GRIN2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A, Anti-NMDAR2A, Anti-NR2A
Wybierz wielkość
100 μL
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB04901
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2020,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB04901
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
163 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIN2A(2903)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GRIN2A
Działania biochem./fizjol.
Receptory N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) to klasa jonotropowych kanałów jonowych bramkowanych glutaminianem. Wykazano, że receptory te są zaangażowane w długotrwałe wzmocnienie, zależny od aktywności wzrost wydajności transmisji synaptycznej, który uważa się za podstawę niektórych rodzajów pamięci i uczenia się. Kanały receptora NMDA są heteromerami składającymi się z kluczowej podjednostki receptora NMDAR1 (GRIN1) i 1 lub więcej z 4 podjednostek NMDAR2: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C) i NMDAR2D (GRIN2D).Receptory N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) są klasą jonotropowych receptorów glutaminianu. Wykazano, że kanał NMDA jest zaangażowany w długotrwałe wzmocnienie, zależny od aktywności wzrost wydajności transmisji synaptycznej, który uważa się za podstawę niektórych rodzajów pamięci i uczenia się. Kanały receptora NMDA są heteromerami składającymi się z kluczowej podjednostki receptora NMDAR1 (GRIN1) i 1 lub więcej z 4 podjednostek NMDAR2: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C) i NMDAR2D (GRIN2D). Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DKIYTIDGEKEPGFHLDPPQFVENVTLPENVDFPDPYQDPSENFRKGDST
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Li et al.
Neuroscience bulletin, 35(4), 661-672 (2019-03-23)
The present study was designed to examine the therapeutic effects of Botulinum neurotoxin A (BoNT/A) on depression-like behaviors in mice and to explore the potential mechanisms. These results revealed that a single facial injection of BoNT/A induced a rapid and
Minxia Zhu et al.
Behavioural brain research, 367, 82-90 (2019-04-01)
The present study aimed to observe the effects of acute exposure to hypobaric hypoxia on learning and memory in adult Sprague-Dawley (SD) rats as well as the changes in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) subunits. Learning and memory abilities were evaluated with
Lu Luo et al.
Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association, 28(3), 672-682 (2018-12-07)
High-intensity interval training (HIIT) improves functional and mental health in the patients with stroke. To investigate the potential mechanisms of HIIT on poststroke depression (PSD). Wistar rats were randomly divided into control, Sham, PSD, moderate intensity continuous training (MICT), and
Yingrak Boondam et al.
Scientific reports, 9(1), 8404-8404 (2019-06-12)
The herb Centella asiatica has long been considered a memory tonic. A recent review found no strong evidence for improvement of cognitive function, suggesting negative results were due to limitations in dose, standardization and product variation. We used a standardized
Jean-Nicolas Audet et al.
Science advances, 4(3), eaao6369-eaao6369 (2018-03-17)
Problem solving and innovation are key components of intelligence. We compare wild-caught individuals from two species that are close relatives of Darwin's finches, the innovative Loxigilla barbadensis, and its most closely related species in Barbados, the conservative Tiaris bicolor. We