Kluczowe dokumenty
SAB5200112
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-4 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-AQP4, Anti-Aquaporin 4
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1254
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1254
Nazwa produktu
Anti-AQP4 antibody produced in rabbit, 1 mg/mL, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 35 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Aqp4(25293)
Opis ogólny
Aquaporin 4 (AQP4) is expressed in the nervous system. The gene ID of the protein is 25293.
Specyficzność
Detects ~35 kDa. May detect larger glycosylated bands ~50 kDa.
Immunogen
C-terminal peptide
Działania biochem./fizjol.
Aquaporin 4 (AQP4) functions as a water channel in the rat brain.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS, pH 7..4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elisa Vizzaccaro et al.
Muscle & nerve, 57(5), 856-858 (2017-12-02)
Aquaporins (AQPs) are a family of transmembrane proteins involved in the maintenance of osmotic gradients. AQP4 is abundant in skeletal muscle, where it seems to be associated with glycolytic metabolism. We investigated the pattern of expression of AQP4 in normal
S Ceccariglia et al.
Neuroscience, 274, 273-288 (2014-06-10)
Trimethyltin chloride (TMT) is a neurotoxicant producing neuronal degeneration and reactive astrogliosis in the mammalian central nervous system, especially the hippocampus. A previous magnetic resonance imaging investigation in TMT-treated rats evidenced dilation of lateral ventricles, also suggesting alterations in blood-brain
Teruyuki Ishikura et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 181-181 (2021-08-23)
Intractable neuropathic pain is a common symptom of neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD). However, the underlying mechanism of NMOSD pain remains to be elucidated. In this study, we focused on ATP, which is one of the damage-associated molecular patterns, and
Alex J Smith et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 74-74 (2019-05-10)
Redistribution of the water channel aquaporin-4 (AQP4) away from astrocyte endfeet and into parenchymal processes is a striking histological feature in mouse models of Alzheimer's disease (AD) and other neurological conditions with prominent astrogliosis. AQP4 redistribution has been proposed to