Kluczowe dokumenty
SAB5200084
Sigma-Aldrich
Anti-CANX antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonim(y):
Anti-CANX, Anti-CNX, Anti-Calnexin -NT, Anti-IP90, Anti-P90
Wybierz wielkość
200 μL
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1147
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1147
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 90 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, sheep, Xenopus, mouse, rat, bovine, hamster, dog, human, guinea pig, monkey, chicken, pig
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
canine ... CANX(403908)
Opis ogólny
Kalneksyna (CANX) jest białkiem transbłonowym o masie 67 kDa, ulegającym ekspresji w retikulum endoplazmatycznym. Należy do grupy lektynowych chaperonów. Identyfikator genu tego białka to 821.
Specyficzność
Wykrywa ~90 kDa.
Immunogen
Syntetyczny peptyd o długości 19 reszt oparty na psiej kaleksynie i peptyd sprzężony z KLH.
Działania biochem./fizjol.
Calnexin (CANX) zajmuje się fałdowaniem białek. Wiąże się z docelowymi białkami, które mają tylko jedną resztę glukozy i pomaga w ich fałdowaniu. Gdy białko zostanie uwolnione z CANX, jest następnie transportowane do aparatu Golgiego w celu dalszych modyfikacji.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Surowica odpornościowa królika
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetyana Drozdova et al.
Physiological reports, 1(4), e00086-e00086 (2013-12-05)
Nephrin, an important component of the podocyte filtration slit diaphragm, plays a key role in the maintenance of glomerular permselectivity. Mutations in nephrin lead to proteinuria and congenital nephrotic syndrome. Nephrin undergoes posttranslational modifications in the endoplasmic reticulum (ER) prior
Dorthe T Olsen et al.
Protein expression and purification, 92(1), 105-111 (2013-09-24)
Calreticulin (Crt) and calnexin (Cnx) are homologous endoplasmic reticulum (ER) chaperones involved in protein folding and quality control. Crt is a soluble ER luminal Mr 46 kDa protein and Cnx is a Mr 67kDa ER membrane protein. During purification of