Kluczowe dokumenty
SAB4701106
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD64-APCwytwarzane u myszy
clone 10.1
Synonim(y):
FcRI, FcgR1A, IGFR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10.1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NP_000557.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR1A(2209)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 10.1 rozpoznaje podjednostkę alfa CD64/FcgammaRI, jednołańcuchową glikoproteinę typu I o masie 72 kDa, która ulega ekspresji na monocytach/makrofagach, komórkach dendrytycznych i aktywowanych granulocytach.
Immunogen
Reumatoidalne komórki płynu maziowego i ludzkie monocyty oczyszczone z fibronektyny
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)