This product has not been tested for use in Immunofluorescence. The end user would have to determine suitability. Regarding the questions of co-staining, primary antibodies of the same animal species and/or cross-reacting antibodies can be combined, provided that the antigens are localized in different cell types or in different areas of the same cell.
As there are additional questions that should be addressed it would be best to contact technical service. Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
SAB5200058
Monoclonal Anti-KCNA4 antibody produced in mouse
clone S13-31, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-HBK4, Anti-HK1, Anti-HPCN2, Anti-HUKII, Anti-KCNA4, Anti-Kv1.4 K+ channel, S13-31
Wybierz wielkość
2220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S13-31, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 98 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Kcna4(25469)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
can this mouse KV1.4 antibody work in IF? Can I co-stain mouse cells by using 2 primary antibodies from rabbit?