Przejdź do
ABS1487
Receptor anty-P2Y12
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
P2Y purinoceptor 12, ADP-glucose receptor, ADPG-R, P2T(AC), P2Y(AC), P2Y(cyc), P2Y12 platelet ADP receptor, P2Y(ADP), SP1999
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
General description
Purinoceptor P2Y 12 (UniProt: Q9H244; znany również jako P2Y12, receptor ADP-glukozy, ADPG-R, P2T(AC), P2Y(AC), P2Y(cyc), płytkowy receptor ADP P2Y12, P2Y(ADP), SP1999) jest kodowany przez gen P2RY12 (znany również jako HORK3) (Gene ID: 64805) u człowieka. P2Y12 jest wieloprzebiegowym receptorem metabotropowym, który ulega wysokiej ekspresji w płytkach krwi. Niższe poziomy ekspresji zaobserwowano w mózgu, płucach i nadnerczach. P2Y12 służy jako receptor dla ADP i ATP sprzężonych z białkami G, które hamują system drugiego przekaźnika cyklazy adenylowej. Nie jest aktywowany przez UDP i UTP. Jest wymagany do prawidłowej agregacji płytek krwi i krzepnięcia krwi. Jest to dominujący receptor zaangażowany w stymulowaną ADP aktywację receptora glikoproteiny IIb/IIIa. Aktywacja receptora glikoproteiny IIb/IIIa powoduje zwiększoną degranulację płytek krwi i produkcję tromboksanu oraz przedłużoną agregację płytek krwi. Receptor P2Y12 ulega również ekspresji na mikrogleju i jest wymagany do bólu neuropatycznego po uszkodzeniu nerwów obwodowych. P2Y12 ma siedem domen transbłonowych, cztery cytoplazmatyczne i cztery zewnątrzkomórkowe. Helisy transbłonowe są nieco pochylone i/lub zagięte. Wiązanie agonisty promuje zmianę konformacji w pętlach zewnątrzkomórkowych, co prowadzi do ruchu do wewnątrz helis transbłonowych. Mutacje w genie P2RY12 zostały powiązane z zaburzeniami krwawienia wynikającymi z poważnego upośledzenia odpowiedzi płytek krwi na ADP, co skutkuje wadliwą agregacją płytek krwi. (Ref.: Burnstock G. (2009). Curr. Pharm. Des. 15(15);1717-35; Damman, P., et al. (2012). J. Thromb. Thrombolysis. 33(2); 143-153).
Zaobserwowano ~50 kDa; obliczono 39,44 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego purynoreceptora P2Y 12.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło receptor P2Y12 w ludzkiej korze mózgowej i ludzkich skrawkach tkanki migdałków.
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło receptor P2Y12 w lizacie ludzkich komórek płytkowych.
Anti-P2Y12 Receptor, nr kat. ABS1487, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa purynoreceptor P2Y 12 i zostało przetestowane pod kątem immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa receptor P2Y12. Celuje w epitop z 13 aminokwasami z domeny zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PC12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected P2Y12 Receptor in PC12 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA015577HPA014518HPA013796
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
Gene Information
human ... P2RY1(5028)
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:50
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c