Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5200036
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNT1 antibody produced in mouse
clone S3-26, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-SLACK potassium channel, S3-26, Anti-potassium channel, subfamily T, member 1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S3-26, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 140 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human (weak), mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Wykrywa ~140 kDa.
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 1168-1237 szczurzego Slo2.2 (Slack); NP_068625
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, pH 7,4, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Duyen H Pham et al.
Human molecular genetics, 26(11), 2042-2052 (2017-03-24)
De novo and inherited mutations of X-chromosome cell adhesion molecule protocadherin 19 (PCDH19) cause frequent, highly variable epilepsy, autism, cognitive decline and behavioural problems syndrome. Intriguingly, hemizygous null males are not affected while heterozygous females are, contradicting established X-chromosome inheritance.