Kluczowe dokumenty
SAB5200003
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLG4 antibody produced in mouse
clone 7E3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-DLG4, Anti-PSD95, Anti-SAP90
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 100 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, bovine
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Dlg4(29495)
Specyficzność
Wykrywa białko o masie cząsteczkowej ~100 kDa odpowiadające masie cząsteczkowej PSD-95 na immunoblotach SDS PAGE. Dodatkowe pasma reagujące krzyżowo są wykrywane przy ~80 kDa i ~50 kDa w próbkach szczurów i myszy.
Immunogen
Rekombinowany szczurzy PSD-95, sekwencja natywna
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, pH 7,4, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)