Kluczowe dokumenty
SAB5200001
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPA1A/HSPA8 antibody produced in mouse
clone BB70, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-HSPA1, Anti-HSPA1B, Anti-Hsc54, Anti-Hsc71, Anti-Hsp70/Hsc70, Anti-LAP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BB70, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 72-73 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, dog, beluga, guinea pig, sheep, human, pig, rat, fish, mouse, yeast, hamster, chicken, Xenopus, Drosophila, rabbit
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... HSPA2(423504)
Specyficzność
Wykrywa białka ~72 i ~73 kDa odpowiadające masie cząsteczkowej indukowalnych Hsp i Hsc na immunoblotach SDS PAGE.
Immunogen
Kompleks Hsp70/Hsp90 kurczaka
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, pH 7,2, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanlong Kang et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(4), 1188-1207 (2014-02-20)
Heat shock protein 70 (Hsp70) is an important emerging cancer target whose inhibition may affect multiple cancer-associated signaling pathways and, moreover, result in significant cancer cell apoptosis. Despite considerable interest from both academia and pharmaceutical companies in the discovery and
Hajime Shiba et al.
The Journal of experimental biology, 219(Pt 8), 1146-1153 (2016-03-06)
To elucidate the degradation process of the posterior silk gland during metamorphosis of the silkworm ITALIC! Bombyx mori, tissues collected on the 6th day after entering the 5th instar (V6), prior to spinning (PS), during spinning (SP) and after cocoon