Kluczowe dokumenty
SAB4701071
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD57-APCwytwarzane u myszy
clone TB01
Synonim(y):
HNK1, Kwas 3-O-sulfoglukuronowy beta1-3 Gal beta1-4 GlcNAc, LEU7
Wybierz wielkość
100 TESTS
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TESTS
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TB01, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne TB01 rozpoznaje CD57, antygen węglowodanowy obecny głównie na komórkach NK, komórkach T NK i w tkance nerwowej.
Immunogen
Pula linii komórkowych nerwiaka niedojrzałego
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)