Kluczowe dokumenty
SAB4700998
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne przeciwko klastyniewytwarzane u myszy
clone Hs-3
Synonim(y):
Białko związane z dopełniaczem SP-40, CLI, CLU, Inhibitor cytolizy dopełniacza, NA1/NA2
Wybierz wielkość
100 μG
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Hs-3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NM_001831
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLU(1191)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne Hs-3 rozpoznaje ludzką klasterynę (apolipoproteinę J).
Immunogen
Świeżo wytryśnięte ludzkie plemniki płukano w PBS i ekstrahowano w 3% kwasie octowym, 10% glicerolu, 30 mM benzaminidynie. Ekstrakt kwasowy był dializowany wobec 0,2% kwasu octowego, a następnie użyty do immunizacji.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)