Kluczowe dokumenty
SAB4700902
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD32wytwarzane u myszy
clone 3D3
Synonim(y):
FCG2, FCGR2A, IGFR2
Wybierz wielkość
100 μG
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 4 μg/mL
nr dostępu
BC020823
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR2A(2212)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 3D3 rozpoznaje CD32, polimorficzną glikoproteinę transbłonową o masie 40 kDa służącą jako receptor o niskim powinowactwie dla zagregowanych IgG. Przeciwciało to rozpoznaje CD32 na komórkach B wszystkich dawców, ale na płytkach krwi, monocytach i granulocytach tylko niektórych dawców (wariant 131R, ale nie wariant 131H).
Immunogen
oczyszczony glikozylowany rekombinowany ludzki FcgammaRIIa2
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)