Kluczowe dokumenty
SAB4700788
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD49cwytwarzane u myszy
clone ASC-1
Synonim(y):
FRP-2, ITGA3, Integryna alfa-3, VLA-3 alfa, VLA3 alfa
Wybierz wielkość
100 μG
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ASC-1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NP_002195.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA3(3675)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne ASC-1 rozpoznaje CD49c (integrynę alfa 3), przezbłonową glikoproteinę złożoną z połączonych dwusiarczkiem łańcuchów 125 kDa i 30 kDa, która ulega ekspresji na liniach komórek adherentnych oraz w mniejszym stopniu na komórkach T i B oraz monocytach.
Immunogen
Ludzka linia komórkowa SSC-9 (rak płaskonabłonkowy)
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)