Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 955,00 zł |
4 x 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
955,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GA5, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 53.63 kDa, observed mol wt ~52 kDa
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
rabbit, porcine, human, chicken
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
epitope sequence
C-terminal
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Porcine ... GFAP(396562)
General description
Immunogen
Application
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło GFAP w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GFAP w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło GFAP w skrawkach tkanki mózgowej szczura.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło GFAP w skrawkach tkanki mózgowej szczura.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?