Kluczowe dokumenty
SAB4700690
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD209-PE antibody produced in mouse
clone UW60.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDSIGN, CLEC4L, DC-SIGN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UW60.1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD209(30835)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne UW60.1 rozpoznaje ludzki CD209 (DC-SIGN), transbłonowy receptor o masie 44 kDa wyrażany na powierzchni komórek dendrytycznych i makrofagów.
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane CD209-His
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shilei Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 22(2), 871-871 (2021-07-02)
Atherosclerosis (AS) is a chronic pathophysiological process that causes high mortality and morbidity. It has previously been reported that homeobox A9 (HOXA9) may participate in regulation of the cardiovascular system and the pathology of AS by upregulating E-selectin and vascular