Kluczowe dokumenty
SAB4700653
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DR antibody produced in mouse
clone MEM-12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DRA(3122)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-12 rozpoznaje wspólny epitop na ludzkim HLA-DR, który jest zależny od połączenia łańcuchów alfa i beta. DR jest izotypem ludzkich cząsteczek MHC klasy II wyrażanych na komórkach prezentujących antygen (APC; komórki dendrytyczne, limfocyty B, monocyty, makrofagi).
Immunogen
Błona tymocytów
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)