Kluczowe dokumenty
SAB4700731
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DR antibody produced in mouse
clone L243, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
L243, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human, dog
stężenie
1 mg/mL
metody
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DRA(3122)
Opis ogólny
Human leukocyte antigen (HLA)-DR is a member of HLA class II molecules. It is encoded by the gene mapped to human chromosome 6.(21} HLA class II molecules are highly expressed on B-Iymphocytes, but is also found at minimal levels on T-Iymphocytes, macrophages, thymus epithelial cells and selected cells of various body tissues. HLA-DR consists of a non-polymorphic α chain gene and up to three distinct highly polymorphic β chain genes.
The mouse monoclonal antibody L243 recognizes specifically HLA-DR molecules, both peptide-loaded and empty.
Immunogen
Human B lymphocytes
Zastosowanie
Monoclonal Anti-HLA-DR antibody produced in mouse has been used in double immunofluorescent staining.
Działania biochem./fizjol.
Human leukocyte antigen (HLA)-DR activates a T-cell receptor by presenting antigenic peptides derived from extracellular proteins thus, stimulating an immune response against the antigen.{22] Mutation in the gene increases the risk of susceptibility to inflammatory bowel disease (IBD), Crohn′s disease and ulcerative colitis. Overexpression of monocytic (HLA)-DR has been observed in schizophrenic patients.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reactive microglia in patients with senile dementia of the Alzheimer type are positive for the histocompatibility glycoprotein HLA-DR.
McGeer PL, et al.
Neuroscience Letters, 79(1-2), 195-200 (1987)
Monocytic HLA DR antigens in schizophrenic patients.
Krause D, et al.
Neuroscience Research, 72(1), 87-93 (2012)
Expression of pannexin 1 and 2 in cortical lesions from intractable epilepsy patients with focal cortical dysplasia
Li S, et al.
Oncotarget, 8(4), 6883-6883 (2017)
HLA-DR and -DQ phenotypes in inflammatory bowel disease: a meta-analysis
Stokkers PC, et al.
Gut, 45(3), 395-401 (1999)
Eric Alix et al.
Cell host & microbe, 28(1), 54-68 (2020-06-12)
The Salmonella enterica effector SteD depletes mature MHC class II (mMHCII) molecules from the surface of infected antigen-presenting cells through ubiquitination of the cytoplasmic tail of the mMHCII β chain. Here, through a genome-wide mutant screen of human antigen-presenting cells