SAB4700634
Monoclonal Anti-HLA Class I-PE antibody produced in mouse
clone MEM-123, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-123, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG3
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2