Kluczowe dokumenty
SAB4700488
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD138-PE antibody produced in mouse
clone MI15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SDC1, Anti-Syndecan 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MI15, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, nonhuman primates, rat, nonhuman primates
warunki przechowywania
do not freeze (Protect from prolonged exposure to light.)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDC1(6382)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne MI15 rozpoznaje zewnątrzkomórkowy epitop CD138 (syndekan 1).
Immunogen
Mieszanina linii komórkowych szpiczaka ludzkiego U266 i XG-1
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)