SAB4700424
Monoclonal Anti-CD326-FITC antibody produced in mouse
clone VU-1D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EPCAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VU-1D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPCAM(4072)
Opis ogólny
Cząsteczka adhezyjna komórek nabłonkowych (EpCAM) lub klaster różnicowania 326 (CD326), jest kodowana przez 14kb gen GA733-2 zmapowany na ludzkim chromosomie 2p21. Ekspresja ludzkiego CD326 jest ograniczona do nabłonka okrężnicy, jelita cienkiego, płuc, nerek, grasicy, wątroby, trzustki i żołądka. Ulega również ekspresji w kilku nowotworach, komórkach progenitorowych i macierzystych. CD326 jest transbłonową glikoproteiną charakteryzującą się ektodomeną, jedną domeną transbłonową i 26 resztkową domeną cytoplazmatyczną.
Mysie przeciwciało monoklonalne VU-1D9 rozpoznaje epitop w domenie I podobnej do EGF CD326 / EpCAM, markera linii nabłonkowych. Przeciwciało to silnie wybarwia różne normalne komórki nabłonkowe i nowotwory.
Immunogen
Linia komórkowa drobnokomórkowego raka płuca H69
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 326 (CD326) jest glikoproteiną przezbłonową, zaangażowaną w kilka funkcji komórkowych, takich jak specyficzna dla nabłonka adhezja międzykomórkowa, sygnalizacja komórkowa, migracja, proliferacja i różnicowanie. CD326 jest dominującym antygenem powierzchniowym zmapowanym na ludzkim raku okrężnicy. Ma potencjał jako marker diagnostyczny dla kilku nowotworów, w tym nabłonkowego raka jajnika (EOC). CD326 jest uważany za potencjalny cel w leczeniu raka. CD326 z pomocą składników szlaku transdukcji sygnału wnt odgrywa istotną rolę w sygnalizacji komórek macierzystych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Epithelial cell adhesion molecule expression (CD326) in cancer: a short review.
Patriarca C
Cancer Treatment Reviews, 38, 68-75 (2012)
Graham Carpenter et al.
Cancer cell, 15(3), 165-166 (2009-03-03)
The epithelial-specific cell adhesion molecule (EpCAM) modulates cell adhesion and proliferation. Its overexpression correlates with tumor cell proliferation, and EpCAM is a therapeutic target. In the February issue of Nature Cell Biology, Maetzel et al. demonstrate that proliferative responses to
Monika Trzpis et al.
Transgenic research, 17(2), 229-238 (2007-10-18)
The Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) is expressed virtually on normal epithelia in vertebrates. Among different species, the amino acid sequence of EpCAM is highly homologous, indicating that EpCAM is an evolutionary conserved protein. However, differences in the expression pattern
Gilbert Spizzo et al.
Gynecologic oncology, 103(2), 483-488 (2006-05-09)
Currently available clinical and molecular factors provide still an insufficient prognostic and predictive assessment for patients with epithelial ovarian cancer (EOC). To identify a potential molecular target and prognostic/predictive factor for EOC, we investigated in a retrospective study the prognostic
Markus Munz et al.
Cancer research, 69(14), 5627-5629 (2009-07-09)
Initially discovered as a dominant antigen on colon carcinomas, the epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) was considered a mere cell adhesion molecule and reliable surface-binding site for therapeutic antibodies. Recent findings can better explain the relevance of EpCAM's high-level expression