Kluczowe dokumenty
SAB4700372
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD41-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-06, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ITGA2B-FITC, Anti-Platelet GPIIb
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-06, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA2B(3674)
Opis ogólny
Klaster różnicowania 41 (CD41), znany również jako podjednostka integryny α 2b (ITGA2B) lub GPIIb/IIIa (glikoproteina), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21.31. Jest to specyficzny dla płytek krwi receptor błony powierzchniowej.
Przeciwciało MEM-06 reaguje z CD41 (GPIIb), przezbłonową glikoproteiną (rodzina integryn) złożoną z dwóch łańcuchów GPIIb alfa (łańcuch ciężki; 120 kDa) i GPIIb beta (łańcuch lekki; 23 kDa). CD41 ulega ekspresji głównie na płytkach krwi i megakariocytach.
Immunogen
Leukocyty pacjenta cierpiącego na białaczkę typu LGL
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 41 (CD41) jest znacząco zaangażowany w adhezję płytek krwi i tworzenie skrzeplin w miejscu uszkodzenia naczyń krwionośnych. Fibrynogen i wiele białek macierzy zewnątrzkomórkowej wiąże się w rowku między podjednostkami α i β receptora integryny. Agregacja płytek krwi, indukowana przez wiązanie fibrynogenu z receptorem ITGA2B, jest zaangażowana w patogenezę ostrej zakrzepicy w chorobie wieńcowej serca, udarze i chorobie tętnic obwodowych. CD41, wyrażany w progenitorach hematopoetycznych, jest związany z aktywnością erytroidalną i ekspresją markerów śródbłonka. Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) w CD41 mogą być związane z ryzykiem ostrego zespołu wieńcowego i miażdżycy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of ITGA2B and ITGB3 Single-Nucleotide Polymorphisms and Their Influences on the Platelet Function.
Xiang Q
BioMed Research International (2016)
CD41 and CD45 expression marks the angioformative initiation of neovascularisation in human haemangioblastoma.
Ma D
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37, 3765-3774 (2016)
β-Subunit Binding Is Sufficient for Ligands to Open the Integrin αIIbβ3 Headpiece.
Lin FY
The Journal of Biological Chemistry, 291, 4537-4546 (2016)
Vera Magistroni et al.
Haematologica, 104(9), 1789-1797 (2019-03-02)
Despite the advent of tyrosine kinase inhibitors, a proportion of chronic myeloid leukemia patients in chronic phase fail to respond to imatinib or to second-generation inhibitors and progress to blast crisis. Until now, improvements in the understanding of the molecular