SAB4700354
Monoclonal Anti-IgE-FITC antibody produced in mouse
clone 4H10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IGHE
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGHE(3497)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2