Kluczowe dokumenty
SAB4700300
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-E antibody produced in mouse
clone MEM-E/08, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-E/08, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-E(3133)
Opis ogólny
The antibody MEM-E/08 recognized native surface-expressed HLA-E, but not denaturated heavy chain of HLA-E. HLA-E belongs to the MHC Class I molecules (MHC Class Ib; nonclassical) and it is expressed on many types of the human cells. The published results revealed that antibody is remarkably specific for HLA-E, only with weak cross-reactivity with following classical MHC Class I molecules (MHC Class Ia): HLA-A24, -B7, -B27, -B51, -B54, -C7.
Immunogen
Bacterially expressed recombinant HLA-E refolded with beta2-microglobulin and peptide
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 4 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)