Kluczowe dokumenty
SAB1403810
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FCGR3A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B11, ascites fluid
Synonim(y):
CD16, CD16A, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B11, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~52.29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR3A(2214)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor dla części Fc immunoglobuliny G i bierze udział w usuwaniu kompleksów antygen-przeciwciało z krążenia, a także w innych reakcjach zależnych od przeciwciał. Gen ten (FCGR3A) jest wysoce podobny do innego pobliskiego genu (FCGR3B) zlokalizowanego na chromosomie 1. Receptor kodowany przez ten gen ulega ekspresji na komórkach naturalnych zabójców (NK) jako integralna glikoproteina błonowa zakotwiczona przez peptyd transbłonowy, podczas gdy FCGR3B ulega ekspresji na neutrofilach polimorfojądrowych (PMN), gdzie receptor jest zakotwiczony przez wiązanie fosfatydyloinozytolu (PI). Mutacje w tym genie zostały powiązane z podatnością na nawracające infekcje wirusowe, podatnością na toczeń rumieniowaty układowy i alloimmunologiczną neutropenią noworodków. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FCGR3A (AAH17865.1, 17 a.a. ~ 254 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GMRTEDLPKAVVFLEPQWYRVLEKDSVTLKCQGAYSPEDNSTQWFHNESLISSQASSYFIDAATVDDSGEYRCQTNLSTLSDPVQLEVHIGWLLQAPRWVFKEEDPIHLRCHSWKNTALHKVTYLQNGKGRKYFHHNSDFYIPKATLKDSYFCRGLVGSKNVSSETVNITQGLAVSTISSFFPPGYQVSFCLVMVLFAVDTGLYFSVKTNIRSSTRDWKDHKFKWRKDPQDK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)