CBL1366
Anti-CD140a Antibody, clone APA5
clone APA5, Chemicon®, from rat
Synonim(y):
PDGF Receptor alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
APA5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDGFRA(5156)
Specyficzność
Zastosowanie
ELISA
Immunohistochemistry: 10μg/mL
Blocking of Ligand Binding
Western Blotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash