Kluczowe dokumenty
SAB4700185
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD44-APC antibody produced in mouse
clone MEM-263, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Pgp-1
Wybierz wielkość
100 TEST
1890,00 zł
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TEST
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-263, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, pig, canine
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-263 reaguje z zewnątrzkomórkową (N-końcową) domeną standardowej CD44 (glikoproteiny fagocytarnej 1), glikoproteiny transbłonowej o masie 80-95 kDa (rodzina hialadheryn) obecnej na większości komórek i tkanek (leukocytach, komórkach śródbłonka, komórkach mezenchymalnych itp.); jest ujemne na płytkach krwi i hepatocytach.
Immunogen
Komórki nerki afrykańskiej małpy zielonej COS-7
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (1 ml) wystarcza na 100 testów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arijit Mal et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 597673-597673 (2021-01-26)
Substantial number of breast cancer (BC) patients undergoing radiation therapy (RT) develop local recurrence over time. During RT therapy, cells can gradually acquire resistance implying adaptive radioresistance. Here we probe the mechanisms underlying this acquired resistance by first establishing radioresistant