Kluczowe dokumenty
SAB4700115
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD20-APC antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MS4A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
(Conjugation - APC)
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
metody
flow cytometry: suitable using human blood cells using 10 μL reagent/100 μL of sample
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A1(931)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD20 jest nieglikozylowaną fosfoproteiną powierzchniową o masie 33-37 (w zależności od stopnia fosforylacji) kDa, ulegającą ekspresji na dojrzałych i większości złośliwych limfocytów B, ale nie na komórkach macierzystych lub komórkach plazmatycznych (niska liczba CD20 została również wykryta na subpopulacji limfocytów T i może ulegać ekspresji na pęcherzykowych komórkach dendrytycznych). Jego ekspresja na komórkach B jest zsynchronizowana z ekspresją powierzchniowych IgM. CD20 reguluje przezbłonowe przewodnictwo wapnia (prawdopodobnie funkcjonując jako składnik kanału wapniowego sterowanego magazynem), progresję cyklu komórkowego i proliferację komórek B. Jest związany z tratwami lipidowymi, ale intensywność tego połączenia zależy od wyzwalania zewnątrzkomórkowego, wykorzystującego zmianę konformacyjną CD20 i/lub agregację BCR (receptora antygenu komórek B). Po ligacji receptora, BCR i CD20 kolokalizują, a następnie szybko dysocjują przed endocytozą BCR, podczas gdy CD20 pozostaje na powierzchni komórki. CD20 służy jako użyteczny cel dla terapeutycznej deplecji komórek B za pośrednictwem przeciwciał, ponieważ ulega ekspresji na wysokim poziomie w większości nowotworów złośliwych komórek B, ale nie ulega internalizacji ani wydaleniu z błony plazmatycznej po leczeniu mAb.
Specyficzność
Przeciwciało 2H7 reaguje z CD20 (Bp35), nieglikozylowanym receptorem błonowym o masie 33-37 kDa z czterema domenami transmembranowymi, ulegającym ekspresji na limfocytach B (zanika na komórkach plazmatycznych), pęcherzykowych komórkach dendrytycznych i na niskim poziomie na limfocytach T krwi obwodowej.
Immunogen
Ludzkie komórki B migdałków
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (1 ml) wystarcza na 100 testów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)