Kluczowe dokumenty
SAB4700102
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD14, low endotoxin antibody produced in mouse
clone MEM-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LPS-receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-18, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD14(929)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-18 reaguje z CD14, glikoproteiną błonową związaną z GPI (glikozylofosfatydyloinozytol) o masie 53-55 kDa, ulegającą ekspresji na monocytach, makrofagach i słabo na granulocytach; ulega również ekspresji przez większość makrofagów tkankowych. U ludzi epitop rozpoznawany przez MEM-18 znajduje się między aminokwasami 57-64.
Immunogen
Surowa mieszanina ludzkich białek moczowych wytrącona siarczanem amonu z moczu pacjenta cierpiącego na białkomocz
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 4 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem wolnym od azydków, pH 7,4; filtr 0,2 um sterylizowany. Poziom endotoksyny jest niższy niż 10 EU/mg białka, zgodnie z testem LAL.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)