Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17BrF3N7O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C[n]1nc(c(c1)Nc2nc(c(cn2)Br)NCc3ccc(cc3)[S](=O)(=O)N)C
InChI key
FFPHMUIGESPOTK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK8612 is a potent and highly selective tank-binding kinase-1 (TBK1) inhibitor (pIC50 = 6.8; pKd = 8.0 vs pKa = 6.2/STK17B, 6.0/IKKε, 6.1/LRRK2, 6.0/FLT4, 5.8/ULK3, 5.7/BMP2K, 5.7/CSNK2A1, 5.6/CSNK2A2, 5.6/FLT4, 5.5/PIK3CD, <5.5/more than 270 kinases). GSK8612 inhibits IFNβ secretion induced by dsDNA containing virus or STING ligand cGAMP (IC50 = 1.25 & 0.5 μM, respectively; THP-1), as well as suppresses TLR3 ligand poly(I:C)-induced IRF3 Ser396 phosphorylation (IC50 = 1 μM; Ramos) and IFNα release (IC50 = 0.79 μM; human PBMCs), a IFN positive feedback response steming from IFNβ.
Potent and highly selective tank-binding kinase-1 (TBK1) inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?