Kluczowe dokumenty
WHA420400
Whatman® plastic filter holders
Swin-Lok Holder, diam. 47 mm
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z742694
Wybierz wielkość
8 EA
1740,00 zł
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
8 EA
1740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Swin-Lok Holder
opakowanie
pkg of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 420400
Whatman Article No. 28419556 (US reference)
Średnica
47 mm
Opis ogólny
Uchwyty filtrów przeznaczone do mikrofiltracji i ultraczyszczenia małych objętości cieczy przy użyciu nadciśnienia.
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany do mikrofiltracji i ultraczyszczenia małych objętości cieczy przy użyciu nadciśnienia.
  • Wszystkie trzy uchwyty mieszczą membrany Nucleopore track-etched i cast.
  • Kompatybilne ze strzykawkami.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)