Kluczowe dokumenty
SAB4700027
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD147, low endotoxin antibody produced in mouse
clone MEM-M6/6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BSG, Anti-Basigin, Anti-Neurothelin
Wybierz wielkość
100 μG
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-M6/6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BSG(682)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The antibody MEM-M6/6 recognizes Ig domain D2 (membrane proximal) of CD147 (Neurothelin), a 50-60 kDa type I transmembrane glycoprotein primarily expressed on all leukocytes, red blood cells, platelets and endothelial cells; it is not expressed by resting lymphocytes.
Immunogen
Protein A-CR purified soluble recombinant form of CD147, CD147Rg, which consists of the cDNA coding for the hinge region, CH2-and CH3 domain of human IgG1 (CD147Rg is secreted by transfectants as a dimmer)
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 4-10 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in azide free phosphate buffered saline, pH 7.4; 0.2 um filter sterilized. Endotoxin level is less than 0.1 EU/μg of the protein, as determined by the LAL test.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luyi Ye et al.
Transfusion, 58(8), 2046-2053 (2018-05-01)
Recently, basigin (BSG), which carries OK antigens on red blood cells (RBCs), was reported to be the receptor of the Plasmodium falciparum reticulocyte-binding protein homolog 5 (PfRh5). BSG-PfRh5 is the only essential receptor-ligand pair in P. falciparum invasion that is known
Henrietta E Mensah-Brown et al.
The Journal of infectious diseases, 212(8), 1288-1297 (2015-04-04)
Plasmodium falciparum invades human erythrocytes by using an array of ligands that interact with several receptors, including sialic acid (SA), complement receptor 1 (CR1), and basigin. We hypothesized that in malaria-endemic areas, parasites vary invasion pathways under immune pressure. Therefore