SAB4700026
Monoclonal Anti-CD147-PE antibody produced in mouse
clone MEM-M6/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BSG, Anti-Basigin, Anti-Neurothelin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-M6/1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BSG(682)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-M6/1 rozpoznaje epitop w N-końcowej domenie Ig (D1) CD147 (Neurothelin), transbłonowej glikoproteiny typu I o masie 50-60 kDa, która ulega ekspresji głównie na wszystkich leukocytach, czerwonych krwinkach, płytkach krwi i komórkach śródbłonka; nie ulega ekspresji na limfocytach w stanie spoczynku.
Immunogen
Białko A-CR oczyszczona rozpuszczalna rekombinowana postać CD147, CD147Rg, która składa się z cDNA kodującego region zawiasowy, domenę CH2 i CH3 ludzkiej IgG1 (CD147Rg jest wydzielana przez transfekanty jako dimer).
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?