SAB4700014
Monoclonal Anti-B2M antibody produced in mouse
clone B2M-02, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-β-2-microglobulin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
B2M-02, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, pig
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B2M(567)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie