Kluczowe dokumenty
SAB4600402
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF594 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μL
462,00 zł
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
462,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
CF 594 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 593 nm; λem 614 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Ten produkt jest przygotowywany przez znakowanie wysokiej jakości fragmentu F(ab′)2 koziej anty-mysiej IgG (H+L) głęboko czerwonym barwnikiem fluorescencyjnym CF594. CF594 jest spektralnie podobny do barwnika Alexa Fluor 594 i Texas Red, ale daje znacznie jaśniejsze koniugaty białkowe niż te ostatnie ze względu na wysoką wydajność kwantową i wyjątkową rozpuszczalność w wodzie. CF594 ma również doskonałą fotostabilność, idealną do wymagających zastosowań, takich jak mikroskopia konfokalna i obrazowanie pojedynczych cząsteczek. Barwnik ten jest szczególnie przydatny w połączeniu z naszym niebieskim fluorescencyjnym CF350, zielonym fluorescencyjnym CF488A i dalekim czerwonym CF633 lub CF647 do obrazowania wielokolorowego.
Specyficzność
Wiąże się z całymi cząsteczkami mysich IgG i łańcuchami lekkimi innych mysich immunoglobulin.
Immunogen
mysie IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Micaela Glat et al.
The EMBO journal, 41(24), e111648-e111648 (2022-11-08)
The ability to care for the young is innate and readily displayed by postpartum females after delivery to ensure offspring survival. Upon pup exposure, rodent virgin (nulliparous) females also develop parental behavior that over time becomes displayed at levels equivalent
Sonali N Reisinger et al.
Molecular psychiatry, 26(7), 2886-2899 (2020-10-14)
The signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) signalling pathway is activated through phosphorylation by Janus kinases in response to a diverse set of immunogenic and non-immunogenic triggers. Several distinct lines of evidence propose an intricate involvement of STAT3