Kluczowe dokumenty
SAB4600386
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF770 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μL
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
1840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 770 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
33D10.D2.G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
fluorescencja
λex 770 nm; λem 797 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
To oczyszczone przez powinowactwo przeciwciało jest skierowane przeciwko epitopowi 6X HIS i jest przydatne do określania jego obecności w białkach ulegających nadmiernej ekspresji w różnych testach. Przeciwciało rozpoznaje znacznik epitopu 6X HIS (His-His-His-His-His) połączony z amino- lub karboksy-końcami docelowych białek w transfekowanych lub transformowanych komórkach. Produkt ten jest przygotowywany poprzez znakowanie wysokiej jakości monoklonalnych mysich IgG anty-6X His (H+L) naszym barwnikiem fluorescencyjnym CF770 bliskiej podczerwieni. CF770 jest jednym z trzech wyjątkowych barwników CF bliskiej podczerwieni opracowanych przez Biotium. Barwniki CF bliskiej podczerwieni są lepsze od innych podobnych barwników bliskiej podczerwieni, takich jak IRDye 800CW i DyLight 800. Barwniki CF bliskiej podczerwieni łączą w sobie zalety jasności, fotostabilności, specyficzności i nowych funkcji idealnych do obrazowania in vivo, Western blottingu bliskiej podczerwieni i cytometrii przepływowej.
Specyficzność
Wiąże znacznik epitopowy 6X-His
Immunogen
białka zawierające sekwencję znacznika epitopowego
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tong-Tong Pei et al.
Nature communications, 11(1), 1865-1865 (2020-04-22)
Bacterial Rhs proteins containing toxic domains are often secreted by type VI secretion systems (T6SSs) through unclear mechanisms. Here, we show that the T6SS Rhs-family effector TseI of Aeromonas dhakensis is subject to self-cleavage at both the N- and the
Jiming Gao et al.
Scientific reports, 6, 25120-25120 (2016-04-27)
Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) caused by the PRRS virus (PRRSV) is an important swine disease worldwide. PRRSV has a limited tropism for certain cells, which may at least in part be attributed to the expression of the necessary