Merck
SAB4600099
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 594 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
50 μL
507,00 zł
250 μL
927,00 zł
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
507,00 zł
250 μL
927,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
donkey
białko sprzężone
CF 594 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 593 nm; λem 614 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin. Charakteryzuje się łańcuchem ciężkim gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest przeciwciałem o dużej ekspresji w surowicy. Monomeryczna struktura IgG składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe uczestniczące w łączeniu dwóch łańcuchów ciężkich, łączeniu łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG ma cztery podklasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. IgG matki biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG (minimalna reakcja krzyżowa z białkami surowicy bydła, kurczaka, kozy, świnki morskiej, chomika, konia, człowieka, myszy, szczura i owcy).
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Rabbit IgG (H+L), wysoce adsorbowane krzyżowo, 6338 594 wyprodukowane u osła zostało użyte do barwienia fluorescencyjnego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongmei Yang et al.
Molecular medicine reports, 17(4), 5168-5174 (2018-02-03)
The traditional Chinese herb Wu-Chu-Yu has been used to treat hypertension for hundreds of years. A previous study indicated that rutaecarpine was the effective component of Wu‑Chu‑Yu, which lowered blood pressure by elevating the expression level of calcitonin gene‑related peptide
Imprint lithography provides topographical nanocues to guide cell growth in primary cortical cell culture
Xie S
Microelectronic Engineering, 124, 30-36 (2014)
Matteo Bordoni et al.
Journal of clinical medicine, 8(5) (2019-05-28)
We already demonstrated that in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of sporadic amyotrophic lateral sclerosis (sALS) patients, superoxide dismutase 1 (SOD1) was present in an aggregated form in the cytoplasmic compartment. Here, we investigated the possible effect of soluble SOD1
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus
Simister NE and Story CM.
Journal of Reproductive Immunology, 37, 1-23 (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96, 1-26 (2007)