Kluczowe dokumenty
SAB4600028
Anti-Goat IgG (H+L), CF™ 488A antibody produced in chicken
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
383,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
383,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
CF™ 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
goat
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)