Kluczowe dokumenty
SAB4600017
Anti-Rat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 350 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF™ 350 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 347 nm; λem 448 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)