Merck
SAB4504700
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Cyclin C (pSer275) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer275)
informacje o genach
human ... CCNC(892)
Powiązane kategorie
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Cyclin C around the phosphorylation site of Ser275.
Immunogen Range: 234-283
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng Zhang et al.
Oncology letters, 13(4), 2059-2070 (2017-04-30)
Human bone marrow stromal cells (hBMSCs) may contribute to the growth of tyrosine kinase inhibitor (TKI)-resistant chronic myelogenous leukemia (CML). However, there are certain differences in biology between CML and Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL). Little is known about