Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB4504467
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MEK1/2 (pSer221) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
rat, mouse, human
citations:
2
metody:
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer221)
informacje o genach
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MEK1/2 around the phosphorylation site of Ser221.
Immunogen Range: 193-242
Działania biochem./fizjol.
MAP2k1/2 (dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1/2) is a serine threonine kinase and is required for ERK (extracellular-signal-regulated kinase) activation. Activation of ERK is associated with production of IL-10 (interleukin 10) and IL-12. Absence of the Map2k1 gene results in embryonic lethality. Map2k1 is responsible for the stimulation of epidermal proliferation, regulating cell migration in fibroblasts. Deficiency of Map2k1 protein causes lupus-like syndrome. The gene encoding Map2k1 is localized on human chromosome 15q22.31 and the MAP2K2 gene is localized on human chromosome 19p13.3.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MEK1 dependent and independent ERK activation regulates IL-10 and IL-12 production in bone marrow derived macrophages.
Bouhamdan M, et al.
Cellular Signalling, 27(10), 2068-2076 (2015)
The RASopathies: developmental syndromes of Ras/MAPK pathway dysregulation
Tidyman WE and Rauen KA
Current Opinion in Genetics & Development, 19(3), 230-236 (2009)