Kluczowe dokumenty
SAB4504326
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Vitamin D Receptor (pSer208) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer208)
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
VDR (receptor witaminy D) lub receptor witaminy D3 jest członkiem nadrodziny receptorów steroidowych i hormonów tarczycy trans-działających transkrypcyjnych czynników regulacyjnych. Jest to wewnątrzkomórkowy polipeptyd o masie 50-60 kDa. Receptor ten składa się z wysoce konserwowanej domeny wiążącej DNA bogatej w cysteinę, lizynę i argininę oraz hydrofobowej domeny wiążącej ligand na jej C-końcu. Dzieli rozmiar i podobieństwo sekwencji do receptora hormonu tarczycy. Gen VDR jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12q12-q14.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora witaminy D wokół miejsca fosforylacji Ser208.
Zakres immunogenu: 181-230
Działania biochem./fizjol.
VDR (receptor witaminy D) wiąże się ze swoim ligandem witaminą D3 i oddziałuje na jądra komórek docelowych, wywołując różne efekty biologiczne. Uważa się, że witamina D3 ma również działanie immunomodulujące, a polimorfizmy genów są powiązane z krztuścem. Warianty te mogą wpływać na odpowiedź immunologiczną i wyniki kliniczne zakażenia Bordetella pertussis.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association of vitamin D receptor polymorphism with susceptibility to symptomatic pertussis
Han WGH, et al.
PLoS ONE, 11(2), e0149576-e0149576 (2016)
Association between VDR FokI polymorphism and intervertebral disk degeneration.
Zhao J, et al.
Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 13(6), 371-376 (2015)
Cloning and expression of full-length cDNA encoding human vitamin D receptor.
Baker A R, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 85(10), 3294-3298 (1988)