Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
SAB4504314
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PI3-kinase p85-α/γ (pTyr467/199) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IMD36, Anty-AGM7, Anty-GRB1, Anty-p85, Anty-p85-ALPHA
Wybierz wielkość
100 μG
2470,00 zł
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 83 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr467/pTyr199)
informacje o genach
human ... PIK3R1(5295)
Powiązane kategorie
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PI3-kinase p85-alpha/gamma around the phosphorylation site of Tyr467/199.
Immunogen Range: 436-485
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huizhi Wang et al.
Biological procedures online, 26(1), 1-1 (2024-01-05)
Gastric cancer (GC) is a common malignancy and a leading cause of cancer-related death with high morbidity and mortality. Methyl-CpG binding domain protein 3 (MBD3), a key epigenetic regulator, is abnormally expressed in several cancers, participating in progression and metastasis.
Tapping basement membrane motifs: Oral junctional epithelium for surface-mediated soft tissue attachment to prevent failure of percutaneous devices.
Fischer, et al.
Acta Biomaterialia, 141, 70-88 (2023)
Xiao-Juan Wang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 43(8), 1916-1927 (2021-12-12)
PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1)/parkin pathway mediates mitophagy, which is a specialized form of autophagy. Evidence shows that PINK1 can exert protective effects against stress-induced neuronal cell death. In the present study we investigated the effects of PINK1 overexpression on
Xiaoyu Zhou et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 7950457-7950457 (2020-06-23)
Diabetic nephropathy (DN) is a chronic diabetic microvascular complication. Hyperactivity of the polyol pathway is involved in the pathogenesis of DN. Aldose reductase (AR), the rate-limiting enzyme of the polyol pathway, is expected to be an effective target in the
Hang Chen et al.
American journal of translational research, 8(11), 5108-5117 (2016-12-03)
Objectives: Mandibular condylar chondrocyte apoptosis is mainly responsible for the development and progression of temporomandibular joint osteoarthritis (TMJ-OA). Interleukin-1β (IL-1β) generally serves an agent that induces chondrocyte apoptosis. Hyperbaric oxygen (HBO) treatment increases proteoglycan synthesis in vivo. We explore the