Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4504134
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CD4 (pSer433) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 51 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer433)
informacje o genach
human ... CD4(920)
Opis ogólny
CD4 (cząsteczka CD4) jest obecna na powierzchni określonych leukocytów. CD4 zawiera cztery ekto-domeny (D1-D4), z których D1, D2 i D4 zawierają wiązania dwusiarczkowe. Jest on mapowany na ludzkim chromosomie 12p13.31. CD4 należy do nadrodziny immunoglobulin (IgSF). Posiada cztery zewnątrzkomórkowe domeny Ig-podobne, hydrofobowy region transbłonowy i 40-pozostałościowy ogon cytoplazmatyczny.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CD4 wokół miejsca fosforylacji Ser433.
Zakres immunogenu: 401-450
Działania biochem./fizjol.
CD4 (cząsteczka CD4) pomaga w aktywacji immunostymulujących komórek T. Służy jako główny receptor dla wnikania wirusa HIV-1. Osoby z chorobami zakaźnymi i przewlekłymi chorobami zapalnymi wykazują wyższy poziom rozpuszczalnego CD4 (sCD4).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Federica De Santis et al.
Frontiers in immunology, 13, 830788-830788 (2022-06-07)
A strategy adopted to combat human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) infection is based on interfering with virus entry into target cells. In this study, we found that phosphatidylcholine (PC) liposomes reduced the expression of the CD4 receptor in human primary
Increased soluble CD4 in serum of rheumatoid arthritis patients is generated by matrix metalloproteinase (MMP)-like proteinases
Tseng WY, et al.
PLoS ONE (2013)
Isochromosomes 12p and 9p: parental origin and possible mechanisms of formation
Dutly F, et al.
European Journal of Human Genetics, 6(2), 140-144 (1998)
Human CD4 Metastability Is a Function of the Allosteric Disulfide Bond in Domain 2
Owen GR, et al.
Biochemistry, 55(15), 2227-2237 (2016)