Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4504052
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PAK4/5/6 (pSer474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 74 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer474)
informacje o genach
human ... PAK4(10298)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PAK4/5/6 wokół miejsca fosforylacji Ser474.
Zakres immunogenu: 441-490
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xian Wu et al.
International journal of molecular medicine, 41(3), 1573-1583 (2017-12-30)
Peptidyl‑prolyl cis/trans isomerase, NIMA-interacting 1 (Pin1) is a member of a large superfamily of phosphorylation‑dependent peptidyl‑prolyl cis/trans isomerases, which not only regulates multiple targets at various stages of cellular processes, but is also involved in the pathogenesis of several diseases, including
Susanna Cogo et al.
Brain research, 1778, 147781-147781 (2022-01-13)
Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) has taken center stage in Parkinson's disease (PD) research as mutations cause familial PD and more common variants increase lifetime risk for disease. One unique feature in LRRK2 is the coexistence of GTPase/Roc (Ras of
Laura Civiero et al.
Journal of neurochemistry, 135(6), 1242-1256 (2015-09-17)
Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) is a causative gene for Parkinson's disease, but the physiological function and the mechanism(s) by which the cellular activity of LRRK2 is regulated are poorly understood. Here, we identified p21-activated kinase 6 (PAK6) as a
Laura Civiero et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 417-417 (2018-01-10)
Mutations in Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) are associated with Parkinson's disease (PD) and, as such, LRRK2 is considered a promising therapeutic target for age-related neurodegeneration. Although the cellular functions of LRRK2 in health and disease are incompletely understood, robust