Kluczowe dokumenty
SAB4503786
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Trk B (pTyr705) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 91 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr705)
informacje o genach
human ... NTRK2(4915)
Opis ogólny
NTRK2 (neurotroficzny receptor kinazy tyrozynowej typu 2) jest również znany jako TRKB (kinaza receptora tropomiozyny B). Należy do rodziny receptorów neurotroficznych Trk. Gen NTRK2 znajduje się na ludzkim chromosomie 9q21.32.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Trk B wokół miejsca fosforylacji Tyr705.
Zakres immunogenu: 671-720
Działania biochem./fizjol.
W NB (neuroblastoma), NTRK2 (neurotroficzny receptor kinazy tyrozynowej typu 2) kontroluje korzystne i niekorzystne działania kliniczne. Kontroluje również rolę receptora glutaminianu i plastyczność synaptyczną w ciele migdałowatym.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Case Report: Next generation sequencing identifies a NAB2-STAT6 fusion in Glioblastoma
Diamandis P, et al.
Diagnostic Pathology (2016)
A common NTRK2 variant is associated with emotional arousal and brain white-matter integrity in healthy young subjects
Spalek K, et al.
Translational Psychiatry (2016)
Entrectinib is a potent inhibitor of Trk-driven neuroblastomas in a xenograft mouse model
Iyer R, et al.
Cancer Letters, 372(2), 179-186 (2016)