SAB4503717
Anti-MED24 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Mediator complex subunit 24, Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 24, Thyroid hormone receptor-associated protein 4, Trap100, hTRAP100
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 110 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED24(9862)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 801-850