Merck
SAB1306736
Sigma-Aldrich
ANTI-MED14 antibody produced in mouse
crude ascites, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARC150, CRSP2, CXorf4, DRIP150, MED14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
crude ascites
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
160607 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1:500-1:8000
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED14(9282)
Powiązane kategorie
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide