Kluczowe dokumenty
SAB4503499
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclin A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Cyclin A1, cyclin A1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCNA1(8900)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CCNA1 (cyklina A1) jest członkiem wysoce konserwatywnej rodziny cyklin. Istnieją dwie cykliny typu A, a mianowicie cyklina A1 i cyklina A2. Cyklina A1 ulega ekspresji na wysokim poziomie w jądrach i na niskim poziomie w większości innych tkanek. Gen ten jest zmapowany na ludzkim chromosomie 13q13.
Przeciwciało anty-CyclinA wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Cyclin A.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej cykliny A.
Zakres immunogenu: 221-270
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Cyclin A zostało użyte w Western blotting.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
CCNA1 (cyklina A1) kontroluje apoptozę komórek. Cyklina A2 jest wymagana do replikacji DNA i proliferacji w komórkach somatycznych. CCNA1 odgrywa ważną rolę w raku głowy i szyi oraz raku szyjki macicy i jamy nosowo-gardłowej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Correlation of CCNA1 promoter methylation with malignant tumors: a meta-analysis introduction.
Yang B, et al.
BioMed Research International, 2015, 134027-134027 (2015)
Cyclin A1 shows age-related expression in benign tonsils, HPV16-dependent overexpression in HNSCC and predicts lower recurrence rate in HNSCC independently of HPV16.
Weiss D, et al.
BMC Cancer, 12(1), 259-259 (2012)
Xiaomin Su et al.
BMC developmental biology, 20(1), 22-22 (2020-11-19)
Tissue regeneration mediated by mesenchymal stem cells (MSCs) is deemed a desirable way to repair teeth and craniomaxillofacial tissue defects. Nevertheless, the molecular mechanisms about cell proliferation and committed differentiation of MSCs remain obscure. Previous researches have proved that lysine
MiR-129-5p Inhibits Proliferation and Invasion of Chondrosarcoma Cells by Regulating SOX4/Wnt/β-Catenin Signaling Pathway.
Zhang P, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 42(1), 242-253 (2017)
Depletion of HOXA5 inhibits the osteogenic differentiation and proliferation potential of stem cells from the apical papilla.
Li W, et al.
Cell Biology International, 42(1), 45-52 (2018)