Kluczowe dokumenty
SAB4503479
Sigma-Aldrich
Anti-FGF18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FGF-18, Fibroblast growth factor 18, Zfgf5
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IF
IHC
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
4
metody:
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF18(8817)
Opis ogólny
Anti-FGF18 Antibody detects endogenous levels of total FGF18 protein.
FGF18 (fibroblast growth factor 18) is a member of the paracrine-acting FGF8 subfamily. It is expressed in the perichondrium and joints of developing long bones. FGF18 is a 21.2 kDa glycosylated secretory protein, that is structurally similar to FGF8 and FGF17. It is mapped to human chromosome 5q35.1. Anti-FGF18 Antibody detects endogenous levels of total FGF18 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FGF18.
Immunogen Range: 151-200
Działania biochem./fizjol.
FGF18 (fibroblast growth factor 18) plays an important role in the skeletal development of the embryonic and adult organism. It is associated with colorectal and ovarian cancer. FGF18 participates in cell proliferation and differentiation during osteogenesis and chondrogenesis. It is essential for the growth of bone, cartilage, hair, cardiovasculature and alveolus.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
FGF18 is required for normal cell proliferation and differentiation during osteogenesis and chondrogenesis.
Ohbayashi N, et al.
Genes & Development, 16(7), 870-879 (2002)
The crystal structure of fibroblast growth factor 18 (FGF18).
Alan B, et al.
Protein & cell, 5(5), 343?347-343?347 (2014)
Nobuyuki Itoh et al.
Trends in genetics : TIG, 20(11), 563-569 (2004-10-12)
Fibroblast growth factors (Fgfs) and Fgf receptors (Fgfrs) comprise a signaling system that is conserved throughout metazoan evolution. Twenty-two Fgfs and four Fgfrs have been identified in humans and mice. During evolution, the Fgf family appears to have expanded in
Wei Wei et al.
The Journal of clinical investigation, 123(10), 4435-4448 (2013-09-11)
High-throughput genomic technologies have identified biomarkers and potential therapeutic targets for ovarian cancer. Comprehensive functional validation studies of the biological and clinical implications of these biomarkers are needed to advance them toward clinical use. Amplification of chromosomal region 5q31-5q35.3 has